2-Bromo-3-methoxybenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400088-1G
OR400088-250MG
APOSOR400088-1GEA
369
CHF
APOSOR400088-1G
APOSOR400088-250MG
2-Bromo-3-methoxybenzyl alcohol
2-Bromo-3-methoxybenzyl alcohol
Formel:
C₈H₉BrO₂ MW: 217,06 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18391884 CAS-Nummer: 199436-55-0 |