4-Bromo-3-iodobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400071-1G
OR400071-25G
OR400071-5G
APOSOR400071-1GEA
26.2
CHF
APOSOR400071-1G
APOSOR400071-25G
APOSOR400071-5G
4-Bromo-3-iodobenzoic acid
4-Bromo-3-iodobenzoic acid
Formel:
C₇H₄BrIO₂ MW: 326,914 g/mol Melting Pt: 243…245 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12406813 CAS-Nummer: 42860-06-0 |