2-Bromo-4-nitrobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400069-1G OR400069-250MG OR400069-5G
APOSOR400069-1GEA 78.4 CHF
APOSOR400069-1G APOSOR400069-250MG APOSOR400069-5G
2-Bromo-4-nitrobenzaldehyde
2-Bromo-4-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrNO₃
MW: 230,016 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08753661
CAS-Nummer: 5274-71-5