5-Iodo-2-nitroanisole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Iodo-2-methoxy-1-nitrobenzene, 5-Iodo-2-nitrophenyl methyl ether, 4-Iodo-2-methoxynitrobenzene
OR400064-1G
OR400064-5G
APOSOR400064-1GEA
112
CHF
APOSOR400064-1G
APOSOR400064-5G
5-Iodo-2-nitroanisole
5-Iodo-2-nitroanisole
Formel:
C₇H₆INO₃ MW: 279,032 g/mol Melting Pt: 92 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18397934 CAS-Nummer: 860585-81-5 |