4-Nitro-1,3-benzoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400059-1G
OR400059-5G
APOSOR400059-1GEA
48.8
CHF
APOSOR400059-1G
APOSOR400059-5G
4-Nitro-1,3-benzoxazole
4-Nitro-1,3-benzoxazole
Formel:
C₇H₄N₂O₃ MW: 164,118 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00965006 CAS-Nummer: 163808-13-7 |