Methyl 3-bromo-2-hydroxybenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR400052-1G OR400052-250MG
APOSOR400052-1GEA 0 CHF
APOSOR400052-1G APOSOR400052-250MG
Methyl 3-bromo-2-hydroxybenzoate
Methyl 3-bromo-2-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₇BrO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10566798
CAS-Nummer: 28165-45-9