2-Bromo-5-iodophenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR400041-1G OR400041-250MG OR400041-100MG
APOSOR400041-1GEA 112 CHF
APOSOR400041-1G APOSOR400041-250MG APOSOR400041-100MG
2-Bromo-5-iodophenylacetonitrile
2-Bromo-5-iodophenylacetonitrile
Formel: C₈H₅BrIN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18391771
CAS-Nummer: 1261517-16-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III