2,2-Dimethyl-4-oxobutanenitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,2-Dimethyl-4-oxobutyronitrile, 3-Cyano-3-methylbutanal
OR40004-100MG OR40004-250MG
APOSOR40004-100MGEA 188 CHF
APOSOR40004-100MG APOSOR40004-250MG
2,2-Dimethyl-4-oxobutanenitrile 95%
2,2-Dimethyl-4-oxobutanenitrile
Formel: C₆H₉NO
MW: 111,142 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07437928
CAS-Nummer: 18240-73-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III