5-Nitroisatosäureanhydrid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Nitro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
OR400024-25G OR400024-100G
APOSOR400024-25GEA 180 CHF
APOSOR400024-25G APOSOR400024-100G
5-Nitroisatosäureanhydrid 96%
5-Nitroisatosäureanhydrid
Formel: C₈H₄N₂O₅
MW: 208,13 g/mol
Melting Pt: 265…266 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016919
CAS-Nummer: 4693-02-1