4-Methoxyisatoic anhydride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400017-1G
OR400017-5G
OR400017-10G
APOSOR400017-1GEA
115
CHF
APOSOR400017-1G
APOSOR400017-5G
APOSOR400017-10G
4-Methoxyisatoic anhydride 95%
4-Methoxyisatoic anhydride
Formel:
C₉H₇NO₄ MW: 193,156 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06658459 CAS-Nummer: 128076-63-1 |