6-Chloroisatoic anhydride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Chloro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
OR400007-1G
OR400007-5G
OR400007-25G
APOSOR400007-1GEA
59.2
CHF
APOSOR400007-1G
APOSOR400007-5G
APOSOR400007-25G
6-Chloroisatoic anhydride
6-Chloroisatoic anhydride
Formel:
C₈H₄ClNO₃ MW: 197,575 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09032504 CAS-Nummer: 20829-96-3 |