4-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR399023-1G
OR399023-250MG
APOSOR399023-1GEA
415
CHF
APOSOR399023-1G
APOSOR399023-250MG
4-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
4-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Formel:
C₈H₅BrN₂O₂ Melting Pt: 57…59 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12963542 CAS-Nummer: 105003-96-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |