2-Bromo-3-iodobenzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR399016-1G
OR399016-5G
APOSOR399016-1GEA
48.8
CHF
APOSOR399016-1G
APOSOR399016-5G
2-Bromo-3-iodobenzoic acid 98%
2-Bromo-3-iodobenzoic acid
Formel:
C₇H₄BrIO₂ MW: 326,914 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11036150 CAS-Nummer: 855198-37-7 |