3-Bromo-2-chlorophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR399003-100G OR399003-25G
APOSOR399003-100GEA 328 CHF
APOSOR399003-100G APOSOR399003-25G
3-Bromo-2-chlorophenol 98%
3-Bromo-2-chlorophenol
Formel: C₆H₄BrClO
MW: 207,452 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08166321
CAS-Nummer: 863870-87-5