2-Bromo-3-chlorophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR399001-5G
APOSOR399001-5GEA 165 CHF
APOSOR399001-5G
2-Bromo-3-chlorophenol
2-Bromo-3-chlorophenol
Formel: C₆H₄BrClO
MW: 207,452 g/mol
Siedepunkt: 225 °C
Melting Pt: 55.5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04037216
CAS-Nummer: 855836-62-3