2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzeneboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Boronobenzene)-2-methyl-1,3-dioxolane
OR3964-1G OR3964-10G OR3964-5G
APOSOR3964-1GEA 131 CHF
APOSOR3964-1G APOSOR3964-10G APOSOR3964-5G
2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzeneboronic acid 97%
2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzeneboronic acid
Formel: C₁₀H₁₃BO₄
MW: 208,019 g/mol
Melting Pt: 117…120 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04973737
CAS-Nummer: 243140-14-9