3,5-Dinitro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR3919-1G OR3919-5G
APOSOR3919-1GEA 122 CHF
APOSOR3919-1G APOSOR3919-5G
3,5-Dinitro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
3,5-Dinitro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₅ClN₂O₇S
MW: 296,642 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00178761
CAS-Nummer: 175203-74-4
UN: 2928
ADR: 6.1+8,I