Ethyl 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR3900-1G OR3900-250MG
APOSOR3900-1GEA 62.7 CHF
APOSOR3900-1G APOSOR3900-250MG
Ethyl 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylate 97%
Ethyl 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylate
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,251 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173923
CAS-Nummer: 90729-01-4
UN: 1760
ADR: 8,III