3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (1-Methyl-1H-indazol-3-yl)methanol
OR3815-1G OR3815-250MG
APOSOR3815-1GEA 122 CHF
APOSOR3815-1G APOSOR3815-250MG
3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole 97%
3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₉H₁₀N₂O
MW: 162,189 g/mol
Siedepunkt: 128 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08060470
CAS-Nummer: 1578-96-7