2-(Azetidin-3-ylidene)acetonitrile (hydrochloride) 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(Azetidin-3-ylidene)acetonitrile hydrochloride
OR370116-1G OR370116-250MG OR370116-100MG
APOSOR370116-1GEA 269 CHF
APOSOR370116-1G APOSOR370116-250MG APOSOR370116-100MG
2-(Azetidin-3-ylidene)acetonitrile (hydrochloride) 97%
2-(Azetidin-3-ylidene)acetonitrile (hydrochloride)
Formel: C₅H₆N₂·ClH
MW: 130,575 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19227479
CAS-Nummer: 1314910-43-4