3-Bromopyridine-4-thiol ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370085-1G
OR370085-5G
APOSOR370085-1GEA
362
CHF
APOSOR370085-1G
APOSOR370085-5G
3-Bromopyridine-4-thiol ≥98%
3-Bromopyridine-4-thiol
Formel:
C₅H₄BrNS MW: 190,061 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28337455 CAS-Nummer: 82264-72-0 |