1-(3,5-Dichloropyridin-4-yl)ethanol ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370074-1G
APOSOR370074-1GEA 124 CHF
APOSOR370074-1G
1-(3,5-Dichloropyridin-4-yl)ethanol ≥98%
1-(3,5-Dichloropyridin-4-yl)ethanol
Formel: C₇H₇Cl₂NO
MW: 192,043 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23163275
CAS-Nummer: 1254473-66-9