4-Chloro-1,8-dimethyl-imidazo[1,2-a]quinoxaline ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370073-100MG OR370073-250MG
APOSOR370073-100MGEA 550 CHF
APOSOR370073-100MG APOSOR370073-250MG
4-Chloro-1,8-dimethyl-imidazo[1,2-a]quinoxaline ≥98%
4-Chloro-1,8-dimethyl-imidazo[1,2-a]quinoxaline
Formel: C₁₂H₁₀ClN₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15528883
CAS-Nummer: 445430-62-6