3-((1-Methylpyrrolidin-2-yl)methyl)indolin-4-ol ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370063-100MG
OR370063-1G
APOSOR370063-100MGEA
368
CHF
APOSOR370063-100MG
APOSOR370063-1G
3-((1-Methylpyrrolidin-2-yl)methyl)indolin-4-ol ≥98%
3-((1-Methylpyrrolidin-2-yl)methyl)indolin-4-ol
Formel:
C₁₄H₂₀N₂O MW: 232,321 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18642886 CAS-Nummer: 1415559-73-7 |