8-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370061-100MG OR370061-250MG
APOSOR370061-100MGEA 177 CHF
APOSOR370061-100MG APOSOR370061-250MG
8-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one ≥98%
8-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
Formel: C₁₀H₉ClO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038576
CAS-Nummer: 82302-27-0