3-Hydroxy-3,3a,4,6a-tetrahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370046-1G
OR370046-250MG
APOSOR370046-1GEA
1370
CHF
APOSOR370046-1G
APOSOR370046-250MG
3-Hydroxy-3,3a,4,6a-tetrahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one ≥98%
3-Hydroxy-3,3a,4,6a-tetrahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
Formel:
C₇H₈O₃ MW: 140,137 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02094031 CAS-Nummer: 189574-94-5 |