3-Piperidin-4-yl-1H-quinolin-2-one ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370039-100MG OR370039-1G OR370039-250MG
APOSOR370039-100MGEA 332 CHF
APOSOR370039-100MG APOSOR370039-1G APOSOR370039-250MG
3-Piperidin-4-yl-1H-quinolin-2-one ≥98%
3-Piperidin-4-yl-1H-quinolin-2-one
Formel: C₁₄H₁₆N₂O
MW: 228,29 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15527014
CAS-Nummer: 205058-78-2