5-Methyl-8-hydroxycoumarin ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370038-1G OR370038-250MG OR370038-500MG
APOSOR370038-1GEA 1060 CHF
APOSOR370038-1G APOSOR370038-250MG APOSOR370038-500MG
5-Methyl-8-hydroxycoumarin ≥98%
5-Methyl-8-hydroxycoumarin
Formel: C₁₀H₈O₃
MW: 176,169 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18450566
CAS-Nummer: 36651-81-7