O-(2-Methylbenzyl)hydroxylamine hydrochloride ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370034-100MG
APOSOR370034-100MGEA
297
CHF
APOSOR370034-100MG
O-(2-Methylbenzyl)hydroxylamine hydrochloride ≥98%
O-(2-Methylbenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Formel:
C₈H₁₁NO·ClH MW: 173,64 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18253006 CAS-Nummer: 115777-56-5 |