Methyl 4-methoxy-2-naphthoate ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370022-1G OR370022-250MG
APOSOR370022-1GEA 1650 CHF
APOSOR370022-1G APOSOR370022-250MG
Methyl 4-methoxy-2-naphthoate ≥98%
Methyl 4-methoxy-2-naphthoate
Formel: C₁₃H₁₂O₃
MW: 216,233 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13181453
CAS-Nummer: 33295-47-5