2-Chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370019-100MG
OR370019-250MG
APOSOR370019-100MGEA
458
CHF
APOSOR370019-100MG
APOSOR370019-250MG
2-Chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde ≥98%
2-Chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
Formel:
C₈H₇ClO₃ MW: 186,592 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11042341 CAS-Nummer: 82668-20-0 |