1-(Imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)ethanone ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370013-100MG OR370013-1G OR370013-250MG
APOSOR370013-100MGEA 403 CHF
APOSOR370013-100MG APOSOR370013-1G APOSOR370013-250MG
1-(Imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)ethanone ≥98%
1-(Imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)ethanone
Formel: C₉H₈N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10696290
CAS-Nummer: 944905-12-8