6-Iodobenzo[d][1,3]dioxol-5-amine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370010-100MG OR370010-1G OR370010-250MG
APOSOR370010-100MGEA 110 CHF
APOSOR370010-100MG APOSOR370010-1G APOSOR370010-250MG
6-Iodobenzo[d][1,3]dioxol-5-amine ≥98%
6-Iodobenzo[d][1,3]dioxol-5-amine
Formel: C₇H₆INO₂
MW: 263,033 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23728743
CAS-Nummer: 1000802-34-5