3-Amino-5-chloro-1-methyl-2(1H)-pyridinone ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-5-chloro-1-methylpyridin-2(1H)-one
OR370009-1G OR370009-5G
APOSOR370009-1GEA 124 CHF
APOSOR370009-1G APOSOR370009-5G
3-Amino-5-chloro-1-methyl-2(1H)-pyridinone ≥98%
3-Amino-5-chloro-1-methyl-2(1H)-pyridinone
Formel: C₆H₇ClN₂O
MW: 158.586 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28130270
CAS-Nummer: 1441769-24-9