5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-ol ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370006-100MG
OR370006-1G
OR370006-250MG
APOSOR370006-100MGEA
262
CHF
APOSOR370006-100MG
APOSOR370006-1G
APOSOR370006-250MG
5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-ol ≥98%
5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-ol
Formel:
C₁₁H₁₄O₂ MW: 178,228 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD25969866 CAS-Nummer: 32920-08-4 |