Diethyl 2-amino-1,3-thiazole-4,5-dicarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370001-1G OR370001-250MG
APOSOR370001-1GEA 671 CHF
APOSOR370001-1G APOSOR370001-250MG
Diethyl 2-amino-1,3-thiazole-4,5-dicarboxylate 95%
Diethyl 2-amino-1,3-thiazole-4,5-dicarboxylate
Formel: C₉H₁₂N₂O₄S
MW: 244,268 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00570752
CAS-Nummer: 5445-93-2