4-Amino-6-methoxyquinoline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Methoxyquinolin-4-amine, 4-Amino-6-methoxy-1-azanaphthalene
OR3656-1G OR3656-100MG
APOSOR3656-1GEA 312 CHF
APOSOR3656-1G APOSOR3656-100MG
4-Amino-6-methoxyquinoline 98%
4-Amino-6-methoxyquinoline
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,199 g/mol
Melting Pt: 119…123 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00473716
CAS-Nummer: 6279-51-2