4-Amino-8-bromo-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR3655-1G OR3655-500MG
APOSOR3655-1GEA 381 CHF
APOSOR3655-1G APOSOR3655-500MG
4-Amino-8-bromo-2-methylquinoline
4-Amino-8-bromo-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₉BrN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08669717
CAS-Nummer: 288151-51-9