2-Amino-3-phenylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (2-Aminoquinolin-3-yl)benzene, 3-Phenylquinolin-2-amine
OR3652-1G OR3652-500MG
APOSOR3652-1GEA 446 CHF
APOSOR3652-1G APOSOR3652-500MG
2-Amino-3-phenylquinoline
2-Amino-3-phenylquinoline
Formel: C₁₅H₁₂N₂
MW: 220,269 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00272522
CAS-Nummer: 36926-84-8