(4aR,7aS)-4-Benzyloctahydropyrrolo[3,4-b][1,4]oxazine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR361746-100MG OR361746-1G OR361746-250MG
APOSOR361746-100MGEA 344 CHF
APOSOR361746-100MG APOSOR361746-1G APOSOR361746-250MG
(4aR,7aS)-4-Benzyloctahydropyrrolo[3,4-b][1,4]oxazine ≥98%
(4aR,7aS)-4-Benzyloctahydropyrrolo[3,4-b][1,4]oxazine
Formel: C₁₃H₁₈N₂O
MW: 218.295 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28396738
CAS-Nummer: 151213-50-2