(2S,3S)-2-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR361745-100MG OR361745-250MG
APOSOR361745-100MGEA 1300 CHF
APOSOR361745-100MG APOSOR361745-250MG
(2S,3S)-2-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid ≥98%
(2S,3S)-2-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,226 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07374328
CAS-Nummer: 1241681-66-2