1-Methyl-7-phenylpyrrolo[1,2-a]pyrimidin-2(1H)-one ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR361723-100MG
OR361723-500MG
APOSOR361723-100MGEA
585
CHF
APOSOR361723-100MG
APOSOR361723-500MG
1-Methyl-7-phenylpyrrolo[1,2-a]pyrimidin-2(1H)-one ≥98%
1-Methyl-7-phenylpyrrolo[1,2-a]pyrimidin-2(1H)-one
Formel:
C₁₄H₁₂N₂O MW: 224,258 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD30187482 CAS-Nummer: 61900-80-9 |