Quinazolin-6-ol ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR361718-100MG
OR361718-250MG
APOSOR361718-100MGEA
1410
CHF
APOSOR361718-100MG
APOSOR361718-250MG
Quinazolin-6-ol ≥98%
Quinazolin-6-ol
Formel:
C₈H₆N₂O MW: 146,146 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00456081 CAS-Nummer: 7556-93-6 |