4-Chloro-6-iodothieno[2,3-d]pyrimidine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR361717-1G OR361717-250MG
APOSOR361717-1GEA 103 CHF
APOSOR361717-1G APOSOR361717-250MG
4-Chloro-6-iodothieno[2,3-d]pyrimidine ≥98%
4-Chloro-6-iodothieno[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₆H₂ClIN₂S
MW: 296,516 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09746333
CAS-Nummer: 552295-08-6