4-Trimethylsilylphenylboronic acid, pinacol ester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Trimethyl(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)silane
OR361680-5G
APOSOR361680-5GEA 236 CHF
APOSOR361680-5G
4-Trimethylsilylphenylboronic acid, pinacol ester 98%
4-Trimethylsilylphenylboronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₅H₂₅BO₂Si
MW: 276,254 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09037796
CAS-Nummer: 1186026-67-4