1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-enyl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR361640-1G
OR361640-250MG
APOSOR361640-1GEA
1290
CHF
APOSOR361640-1G
APOSOR361640-250MG
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-enyl)ethanone
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-enyl)ethanone
Formel:
C₁₄H₂₃BO₃ MW: 250,142 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18383335 CAS-Nummer: 151075-23-9 |