1-tert-Butoxycarbonyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
tert-Butyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole-1-carboxylate
OR361611-250MG
OR361611-1G
APOSOR361611-250MGEA
181
CHF
APOSOR361611-250MG
APOSOR361611-1G
1-tert-Butoxycarbonyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)pyrazole
1-tert-Butoxycarbonyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)pyrazole
Formel:
C₁₄H₂₃BN₂O₄ MW: 294,154 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07368045 CAS-Nummer: 914672-66-5 |