1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrole-3-boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrrol-3-yl)boronic acid
OR361609-1G
OR361609-250MG
APOSOR361609-1GEA
1250
CHF
APOSOR361609-1G
APOSOR361609-250MG
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrole-3-boronic acid 98%
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrole-3-boronic acid
Formel:
C₉H₁₄BNO₄ MW: 211,023 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD08234379 CAS-Nummer: 832697-40-2 |