4-Piperazinylphenylboronic acid, pinacol ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR361543-1G
OR361543-250MG
APOSOR361543-1GEA
155
CHF
APOSOR361543-1G
APOSOR361543-250MG
4-Piperazinylphenylboronic acid, pinacol ester 95%
4-Piperazinylphenylboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₆H₂₅BN₂O₂ Melting Pt: 135…143 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06795649 CAS-Nummer: 912369-50-7 UN: 3259 ADR: 8,II |