1-Phenylpyrazole-4-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(1-Phenyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
OR361529-250MG
OR361529-1G
APOSOR361529-250MGEA
207
CHF
APOSOR361529-250MG
APOSOR361529-1G
1-Phenylpyrazole-4-boronic acid
1-Phenylpyrazole-4-boronic acid
Formel:
C₉H₉BN₂O₂ MW: 187,991 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11044914 CAS-Nummer: 1201643-70-0 |